Tisk…
5-(Chloromethyl)uracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 622 CZK
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chloromethyl)uracil
5-(Chloromethyl)uracil
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂
Bod tání: >350 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00218445
CAS číslo: 3590-48-5