Tisk…
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12128-10G OR12128-1G OR12128-5G
APOSOR12128-10GEA 5060 CZK
APOSOR12128-10G APOSOR12128-1G APOSOR12128-5G
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₃
Bod varu: 110 °C/0,038mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204041
CAS číslo: 59516-96-0