Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12127-1G
OR12127-5G
APOSOR12127-1GEA
1040
CZK
APOSOR12127-1G
APOSOR12127-5G
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₃ Bod tání: 67…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01877551 CAS číslo: 56850-91-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...