Tisk…
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12120-1G OR12120-250MG
APOSOR12120-1GEA 1370 CZK
APOSOR12120-1G APOSOR12120-250MG
6-(Methylamino)nicotinonitrile
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689756
CAS číslo: 261715-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III