Tisk…
5-Bromo-2-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 2820 CZK
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Bromo-2-methoxypyridine
5-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.02
Bod varu: 80 °C/12mmHg
Hustota: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318952
CAS číslo: 13472-85-0