Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(E)-Methyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Methyl 2-[(dimethylamino)methylene]acetoacetate
OR12112-10G
OR12112-1G
OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA
15710
CZK
APOSOR12112-10G
APOSOR12112-1G
APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Vzorec:
C₈H₁₃NO₃ Bod tání: 66…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08689663 CAS číslo: 203186-56-5 |