Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12110-1G OR12110-5G
APOSOR12110-1GEA 0 CZK
APOSOR12110-1G APOSOR12110-5G
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01720969
CAS číslo: 62868-39-7