Tisk…
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzamide
OR12107-5G
APOSOR12107-5GEA 22950 CZK
APOSOR12107-5G
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221,3 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06662541
CAS číslo: 208188-23-2