Tisk…
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodo-7-azaindole
OR12105-1G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 622 CZK
APOSOR12105-1G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅IN₂
MW: 244.035 g/mol
Bod tání: 190…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659023
CAS číslo: 23616-57-1