3-Hydroxyisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
OR12100-1G
OR12100-5G
OR12100-25G
APOSOR12100-1GEA
622
CZK
APOSOR12100-1G
APOSOR12100-5G
APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinic acid
3-Hydroxyisonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234165 CAS číslo: 10128-71-9 |