Tisk…
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1210-25G OR1210-100G OR1210-500G
APOSOR1210-25GEA 662 CZK
APOSOR1210-25G APOSOR1210-100G APOSOR1210-500G
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂S
Bod tání: 171…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00622441
CAS číslo: 118452-04-3