Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12094-1G
APOSOR12094-1GEA
2900
CZK
APOSOR12094-1G
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Vzorec:
C₁₆H₂₁NO₂ MW: 259,35 g/mol Bod varu: 120…123 °C/3mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437068 CAS číslo: 40110-55-2 |