Tisk…
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1209-250G OR1209-1KG OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA 992 CZK
APOSOR1209-250G APOSOR1209-1KG APOSOR1209-500G
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007807
CAS číslo: 535-87-5
EINECS: 208-621-0