Tisk…
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12086-1G OR12086-5G
APOSOR12086-1GEA 6220 CZK
APOSOR12086-1G APOSOR12086-5G
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Vzorec: C₇H₇IN₂O₄
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689740
CAS číslo: 1027819-68-6