Tisk…
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 4140 CZK
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₉N₃
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272099
CAS číslo: 154924-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III