Tisk…
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12083-1G OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA 1620 CZK
APOSOR12083-1G APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689753
CAS číslo: 60138-76-3