Tisk…
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 9560 CZK
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Vzorec: C₉H₈Cl₂N₂O
Bod tání: 185…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689734
CAS číslo: 52420-29-8