Tisk…
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12075-1G
APOSOR12075-1GEA 5130 CZK
APOSOR12075-1G
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₄H₇Cl₂N₃O₃S
MW: 368,2 g/mol
Bod tání: 282…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689701
CAS číslo: 937601-65-5