Tisk…
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12070-10G OR12070-1G OR12070-5G
APOSOR12070-10GEA 38350 CZK
APOSOR12070-10G APOSOR12070-1G APOSOR12070-5G
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₇Br₂NO
MW: 316,99 g/mol
Bod tání: 252 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617848
CAS číslo: 59869-01-1