Tisk…
2-Amino-5-methylthiazol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 705 CZK
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-methylthiazol
2-Amino-5-methylthiazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Bod tání: 93…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078317
CAS číslo: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III