Tisk…
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 622 CZK
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Chloro-4-methylpyrimidine
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod varu: 93…94 °C/17mmHg
Bod tání: 45…53 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00054434
CAS číslo: 13036-57-2