5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12065-10G
OR12065-1G
OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA
3060
CZK
APOSOR12065-10G
APOSOR12065-1G
APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Vzorec:
C₅H₆ClN₃ Bod tání: 127…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07786313 CAS číslo: 27032-63-9 |