Tisk…
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12061-1G OR12061-5G
APOSOR12061-1GEA 1660 CZK
APOSOR12061-1G APOSOR12061-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02671069
CAS číslo: 65536-40-5