Tisk…
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12060-1G OR12060-5G
APOSOR12060-1GEA 3910 CZK
APOSOR12060-1G APOSOR12060-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Vzorec: C₁₁H₁₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00444204
CAS číslo: 162376-66-1