Tisk…
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12057-1G OR12057-5G
APOSOR12057-1GEA 1660 CZK
APOSOR12057-1G APOSOR12057-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Vzorec: C₁₀H₁₂Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689727
CAS číslo: 937601-77-9