Tisk…
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12054-1G
APOSOR12054-1GEA 8070 CZK
APOSOR12054-1G
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₂₄N₂O₅
MW: 312,37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973994
CAS číslo: 937601-51-9