Tisk…
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12053-1G OR12053-25G OR12053-5G
APOSOR12053-1GEA 622 CZK
APOSOR12053-1G APOSOR12053-25G APOSOR12053-5G
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,04 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462868
CAS číslo: 88145-89-5