2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12051-5G
OR12051-1G
OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA
705
CZK
APOSOR12051-5G
APOSOR12051-1G
APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Vzorec:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol Bod tání: 51…55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272200 CAS číslo: 49669-13-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)