Tisk…

2-Bromo-4-methylimidazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-4-methyl-1H-imidazole

OR1205-1G OR1205-5G OR1205-10G
APOSOR1205-1GEA 1620 CZK
APOSOR1205-1G APOSOR1205-5G APOSOR1205-10G
2-Bromo-4-methylimidazole
2-Bromo-4-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659904
CAS číslo: 23328-88-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR