Tisk…
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-(hydroxymethyl)piperidine
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 38350 CZK
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689741
CAS číslo: 937012-94-7