Tisk…
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12045-1G
APOSOR12045-1GEA 5130 CZK
APOSOR12045-1G
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₅H₁₁BrN₂OS
MW: 347,24 g/mol
Bod tání: 312…314 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00175729
CAS číslo: 883042-74-8