Tisk…
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12042-1G OR12042-5G
APOSOR12042-1GEA 662 CZK
APOSOR12042-1G APOSOR12042-5G
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Bod tání: 287…288 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00022705
CAS číslo: 7254-19-5