Tisk…
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2-Bromoethoxy)anisole
OR12039-1G OR12039-25G OR12039-5G
APOSOR12039-1GEA 622 CZK
APOSOR12039-1G APOSOR12039-25G APOSOR12039-5G
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁O₂Br
Bod varu: 84 °C/0,023mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00980056
CAS číslo: 3245-45-2