Tisk…
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12031-1G OR12031-5G
APOSOR12031-1GEA 9560 CZK
APOSOR12031-1G APOSOR12031-5G
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Vzorec: C₂₄H₂₄O₄
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689785
CAS číslo: 937602-09-0