Tisk…
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 11810 CZK
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₂₃H₂₂O₄
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689784
CAS číslo: 937602-07-8