3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(3,5-Dimethyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1203-100G
OR1203-25G
OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA
15310
CZK
APOSOR1203-100G
APOSOR1203-25G
APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₇BO₃ MW: 208,0619 g/mol Bod tání: 170…173 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05865178 CAS číslo: 357611-51-9 |