Tisk…
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12029-1G OR12029-5G
APOSOR12029-1GEA 9560 CZK
APOSOR12029-1G APOSOR12029-5G
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₂₃H₂₂O₄
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689783
CAS číslo: 937602-05-6