Tisk…
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12015-25G OR12015-5G
APOSOR12015-25GEA 6450 CZK
APOSOR12015-25G APOSOR12015-5G
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138,5959 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08060117
CAS číslo: 72287-77-5