Tisk…
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12014-1G OR12014-5G
APOSOR12014-1GEA 7670 CZK
APOSOR12014-1G APOSOR12014-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅Br₂N₃
Bod tání: 313…315 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689714
CAS číslo: 937601-73-5