Tisk…
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6,8-dibromoquinoline-3-carboxamide
OR12013-1G OR12013-5G
APOSOR12013-1GEA 7670 CZK
APOSOR12013-1G APOSOR12013-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Vzorec: C₁₀H₇Br₂N₃O
MW: 345 g/mol
Bod tání: 283…286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689708
CAS číslo: 937601-68-8