Tisk…
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12012-1G OR12012-5G
APOSOR12012-1GEA 3540 CZK
APOSOR12012-1G APOSOR12012-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₃S
MW: 240.28 g/mol
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01235910
CAS číslo: 3264-38-8