Tisk…
4-Chlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 3740 CZK
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chlorobenzaldehyde 98%
4-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
MW: 140.57
Bod varu: 213…214 °C
Bod tání: 45…50 °C
Hustota: 1.196 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003379
CAS číslo: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III