Tisk…
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-4-propoxybenzeneboronic acid, (3-Methyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1201-1G OR1201-5G
APOSOR1201-1GEA 1990 CZK
APOSOR1201-1G APOSOR1201-5G
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659872
CAS číslo: 279262-88-3