Tisk…
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 662 CZK
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 191 °C/50mmHg
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003368
CAS číslo: 100-83-4
EINECS: 202-892-9