Tisk…
4-Nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 1410 CZK
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyde 95%
4-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Bod tání: 103…106 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007346
CAS číslo: 555-16-8
EINECS: 209-084-5