Tisk…
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12007-1G
APOSOR12007-1GEA 2610 CZK
APOSOR12007-1G
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol
Vzorec: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043626
CAS číslo: 13532-77-9