5-Methylisophthalic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12006-100G
OR12006-25G
OR12006-5G
APOSOR12006-100GEA
1910
CZK
APOSOR12006-100G
APOSOR12006-25G
APOSOR12006-5G
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Vzorec:
C₉H₈O₄ MW: 180.16 g/mol Bod tání: 299…303 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013986 CAS číslo: 499-49-0 EINECS: 207-881-2 |