Tisk…
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 787 CZK
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod varu: 215 °C
Hustota: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101764
CAS číslo: 7686-77-3