Tisk…

2-Formyl-6-picoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde

OR12003-25G
APOSOR12003-25GEA 1990 CZK
APOSOR12003-25G
2-Formyl-6-picoline
2-Formyl-6-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Bod tání: 31…33 °C
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006291
CAS číslo: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR