Tisk…
2,5-Dibromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 705 CZK
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006221
CAS číslo: 624-28-2
EINECS: 210-839-6